Learn More
Mulberroside A, MedChemExpress
Code produit. 16409048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16409048
Marque: Medchem Express HYN0619
MedChemExpress Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.
Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H32O14
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.90 mM)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)OC2=CC(/C=C/C(C=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C4O)=CC(O)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 568.52
Poids de la formule 568.52
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.