missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mulberroside A, MedChemExpress

Code produit. 16481458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16481458

Marque: Medchem Express HYN0619

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.

Mulberroside A is one of the main bioactive constituent in mulberry (Morus alba L.). Mulberroside A decreases the expressions of TNF-α, IL-1β, and IL-6 and inhibits the activation of NALP3, caspase-1, and NF-κB and the phosphorylation of ERK, JNK, and p38, exhibiting anti-inflammatory antiapoptotic effects. Mulberroside A shows inhibitory activity against mushroom tyrosinase with an IC50 of 53.6 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H32O14
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.90 mM)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1CO)OC2=CC(/C=C/C(C=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)=C4O)=CC(O)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 568.52
Poids de la formule 568.52
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis