Learn More
Mullite, poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11388107
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11388107 100 g 100g
11378107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11388107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022881.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1302-93-8 | Al6O13Si2 | 426.05 g/mol
Mullite is present in the form of needles in porcelain, it is used in high-mullite based products is in hot blast stove checker bricks, melting and firing processes, and is used as a refractory material, manufacture of a type of crucible, steel industry, electronic substrates and protective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1302-93-8
Formule moléculaire Al6O13Si2
Poids moléculaire (g/mol) 426.05
Numéro MDL MFCD00058866
Clé InChI KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Aluminum oxide/silicon oxide
Specifica
Nom chimique ou matériau Mullite
Couleur Blanc
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.