Learn More
7 ions multiples, 10 mg/l de chaque composant, pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12932235 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12932235 100 ml 100mL
12942235 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12932235 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 101 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    157.54€ / 100mL
    Économisez 26.46€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Ions (7 composants) : F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Spécification
Nom chimique ou matériau Multi 7 ions
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Forme physique Liquide
Concentration 10 mg/L de chaque composant
Type Solution standard multi-composantes
Élément F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 ml