Learn More
Norme multi-anionique 1 : F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/mL dans H2O , VHG™
Description
Norme multi-anionique 1 : F-, Cl-, Br-, NO3-, PO4(-3), SO4(-2) @ 100 μg/mL dans H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| CAS | 24959-67-9, 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14265-44-2, 14808-79-8 |
| Méthodes | Chromatographie ionique |
| Noms d’analytes ou de composants | Bromide/Chloride/Fluoride/Nitrate/Phosphate/Sulfate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromide 100 μg/mL/Chloride 100 μg/mL/Fluoride 100 μg/mL/Nitrate 100 μg/mL/Phosphate 100 μg/mL/Sulfate 100 μg/mL |