Learn More
Norme multicationique 1 : Li+ à 50 ; Na+ à 200 ; Mg+2, NH4+ à 250 ; Ca²⁺, K⁺ à 500 μg/mL en dilution. HNO3, VHG™
Code produit 30003151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003151 250 mL 250mL
30003125 500 mL 500mL
30003159 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003151 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGICM5A250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme multicationique 1 : Li+ à 50 ; Na+ à 200 ; Mg+2, NH4+ à 250 ; Ca²⁺, K⁺ à 500 μg/mL en dilution. HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
CAS 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL