Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit
31034056
Fournisseur
Fisher Chemical™Code fournisseur
EQ 0002 100
476.00€ 349.38€/ 100mL Économisez 126.62€ 26% de réduction
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les matériaux de référence certifiés (MRC) sont utilisés dans ICP La spectrométrie de masse permet de garantir l'exactitude, la traçabilité et la fiabilité de vos mesures. Ils servent de points de repère pour l'étalonnage, garantissant que votre instrument produit des résultats scientifiquement valides et comparables à l'échelle internationale.
28 composants : 10 mg/L chacun d'Ag ; Al ; Comme ; Ba ; Être ; Ca ; Cd ; Co ; Cr ; Cs ; Cu ; Fe ; Ga ; Hg ; K ; Li ; Mg ; Mn ; N / A ; Ni ; Pb ; Rb ; Se ; Sr ; Tl ; U ; V ; Zn.
Équivalent à Agilent réf. 8500-6940.
Matériaux de référence certifiés (MRC) selon ISO 17025 et ISO 17034.
Chaque CRM est accompagné d'un certificat d'analyse comprenant les calculs d'incertitude.
Cette documentation est essentielle pour les audits, la validation des méthodes et pour prouver la fiabilité de vos données.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité.