Learn More
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments, matrice H2O, Fisher Chemical™
Code produit 12914375 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12914375 100 ml 100mL
12924375 250 ml 250mL
12934375 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12914375 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur CM 1772
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments contenant 4 composants ;10 mg/kg de lithium (Li+), sodium (Na+), potassium (K+), calcium (Ca2+) pour la chromatographie d’échange d’ions de la matrice H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Four Components Solution
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants Lithium, Sodium, Potassium, Calcium
Forme physique Liquide
Concentration 10 mg/kg de chaque composant
Type Solution standard cationique multicomposante
Élément Li, Na, K, Ca
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 ml