Learn More
Étalons d'huile organométallique multi-éléments 23éléments, 500 μg/g ; SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ag | 500μg/g |
| Al | 500μg/g |
| B | 500μg/g |
| Ba | 500μg/g |
| Ca | 500μg/g |
| Cd | 500μg/g |
| Cr | 500μg/g |
| Cu | 500μg/g |
| Fe | 500μg/g |
| K | 500μg/g |
| Mg | 500μg/g |
| Mn | 500μg/g |
| Mo | 500μg/g |
| Na | 500μg/g |
| Ni | 500μg/g |
| P | 500μg/g |
| Pb | 500μg/g |
| Sb | 500μg/g |
| Si | 500μg/g |
| Sn | 500μg/g |
| Ti | 500μg/g |
| V | 500μg/g |
| Zn | 500 μg/g |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 23 Element Oil Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| Noms d’analytes ou de composants | Al,Ba,B |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Élément | Al, Ba, B |
| Solvent or Matrix | Base Oil 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantité | 50 g |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire