Learn More
Fisher Chemical™ Solution étalon multi-éléments dans l'eau pour chromatographie ionique
Code produit 31034068 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31034068 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31034068 Fournisseur Fisher Chemical™ Code fournisseur CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    131.56€ / 100mL
    Économisez 13.44€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Mélange certifié d'anions courants utilisé pour calibrer les instruments IC et garantir des résultats précis et traçables.
  • 6 composants : 100 mg/L chacun de fluorures (F-) ; Chlorures (Cl-) ; Bromures (Br-) ; Nitrates (NO3-) ; Phosphates (PO43-) ; Sulfates (SO42-).
  • Matériaux de référence certifiés (MRC) selon ISO 17025 et ISO 17034.
  • Courbes d'étalonnage : Les CRM multi-éléments permettent un étalonnage simultané de plusieurs ions, ce qui représente un gain de temps.
  • Contrôle qualité : Des concentrations certifiées avec incertitude documentée garantissent la traçabilité et la reproductibilité.
  • Respect des réglementations : Requise dans les analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques où la chromatographie ionique est utilisée.
  • Avantage pratique : les solutions prêtes à l’emploi éliminent la nécessité de préparer et de standardiser manuellement les mélanges.
  • Chaque CRM est accompagné d'un certificat d'analyse comprenant les calculs d'incertitude.
  • Cette documentation est essentielle pour les audits, la validation des méthodes et pour prouver la fiabilité de vos données.
Spécification
Quantité 100 mL