Learn More
Fisherbrand™ Rotateurs 3D multifonctions
Code produit. p-6714029 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15514080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc cranté pour maintenir les tubes
Pour un fonctionnement continu, programmé ou différentes combinaisons pour garantir des conditions de mélange optimales dans toute application
  • Vitesse de rotation : 5 à 100 tr/min pour un mouvement de vague long
  • Rotation réciproque : Angle de rotation de 0° à 360° pour un mouvement long et intermédiaire
  • Vibration : Angle de rotation de 0° à 5°, programmable par incréments de 0 à 5 secondes, pour un mouvement de vague court
  • Convient parfaitement aux petits espaces de travail
  • La plage de températures de fonctionnement allant de 5  à 40°C permet une utilisation dans les réfrigérateurs ou les incubateurs sans CO2
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
  • L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Alarme sonore et visuelle : En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence. Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche.
Certifications
CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 23 mm (0,9 in)
Angle de rotation 0 à 360°
Capacité de charge (métrique) 1 kg
Vitesse de rotation 5 à 100 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Capacité de charge (impériale) 2,2 lb
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Longueur (métrique) de la plateforme 306 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 266 mm
À utiliser avec (application) Immunoprécipitations, matrice d’affinité, trypsinisation, coloration et décoloration de gel, coloration des anticorps, lavages, hybridations, transferts de Southern, transferts Western
Plage de durée
  • Mode orbital / vertical 360° / réciproque - 0 à 250 s
  • Mode vibration - 0 à 5 s (vibration) avec 0 à 125 cycles
Garantie et services 2 ans