Learn More
Solution étalon IC d’anions multi-ions dans H2O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 15476375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476375 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041693.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    269.65€ / 100mL
    Économisez 41.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Multi Ion anion IC standard solution in H2O
Note relative au nom Br-, Cl-, F-, NO3-, PO4-3 and SO4-2at 100μg/mL. Keep refrigerated
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00144814
Solubilité Miscible with water
Quantité 100 ml