Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs à plateformes multiples
Code produit. p-6714027 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15594060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Plateforme en aluminium
Requires
Choisissez parmi les pinces à flacons, porte-flacons, plateforme universelle avec barres réglables, portoirs pour tubes à essai ou plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant.
Offre un mouvement orbital horizontal régulier et silencieux pour l’agitation des flacons, bouteilles et béchers
  • Vitesse d’agitation variable : 50 à 450 tr/min 
  • Contient jusqu’à 9.9 lb et jusqu’à 4 pièces de tapis adhérents de 140 mm x 140 mm.
  • Système d’équilibrage de charge automatique 
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique 
  • Flexibilité maximale avec de nombreuses options d’accessoires interchangeables
  • Simple à régler et facile à utiliser 
  • L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même si l’appareil a été mis hors tension.
  • Le fonctionnement se poursuit à la vitesse précédemment définie et pendant le temps restant au moment où l’appareil est remis sous tension.
  • L’alimentation basse tension permet un fonctionnement sûr de la chambre froide et garantit une faible consommation énergétique. 
  • La plage de températures de fonctionnement comprise entre  5 et 40°C permet une utilisation dans des chambres froides, des réfrigérateurs ou des incubateurs sans CO2.
Informations sur la commande
Accessoires requis: Faites votre choix parmi les pinces pour flacons, les supports pour bouteilles, la plateforme universelle avec barreaux réglables, les portoirs pour tubes ou la plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 10 mm (0,4 in)
Capacité de charge (métrique) 4,5 kg
Précision du contrôle de la vitesse Précision de la vitesse : ±1 tr/min
Vitesse de rotation 50 à 450 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Capacité Flacon de 250 ml
Capacité de charge (impériale) 9,9 lb
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 310 x 284 mm
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 120 mm
Affichage LED
Comprend Plateforme en aluminium
Nbre de positions 6
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min