Learn More
ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
200 ml
Diamètre (métrique) extérieur:
43 mm
64 mm
Hauteur (métrique):
47 mm
82 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
150 pièces
500 pièces
Beschreibung
- For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur de bouchon | Red |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Diamètre (métrique) extérieur | 43 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 500 Beakers/Bag |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Type de produit | Sample Cup |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 47 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur