Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages
Code produit. p-7158943 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
Jaw Type:
2 broches à ajustement double
2 broches à ajustement simple
3 broches à ajustement double
3 broches à ajustement simple
Longueur (métrique):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Matériau:
Acier inoxydable
Nickelé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15792249
Marque: OHAUS™ 30392205
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces multi-usages OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
  • Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince polyvalente
Matériau Nickelé
Comprend Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre
Description Pince, multi-usage, CLM-MULTI3SZS
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (impériale) 6,30 po
Longueur (impériale) du bras 4,000 po
Longueur (métrique) 160,00 mm
Longueur (métrique) du bras 102 mm
Dimensions S
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 39 mm
Jaw Type 3 broches à ajustement simple