Learn More
Scotch-Brite™ Lingettes multi-usages en microfibre 2030
Code produit. 17198590
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17198590
Marque: Scotch-Brite™ 7000043138
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé à sec ou humide pour éliminer efficacement l’huile, la graisse, la saleté, l’eau et la poussière de toutes les surfaces de nettoyage courantes. Elles sont douces et souples avec un toucher agréable, et résistent à l’autoclave.
  • Spécialement conçu pour absorber efficacement la poussière, la saleté, les traces de doigts, la graisse, l’huile et l’humidité des surfaces
  • Élimine le besoin d’agents de nettoyage dans de nombreux cas
  • Très efficace pour le nettoyage à sec
  • Facile à rincer et à nettoyer
  • Lavable en machine jusqu’à 200 fois à 95°°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes
Matériau Microfibre
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 400 x 300 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage des surfaces communes
Quantité d’emballage 10/paquet
Instructions d’entretien Lavable à la machine