Learn More
Scotch-Brite™ Lingettes multi-usages en microfibre 2030
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Spécialement conçu pour absorber efficacement la poussière, la saleté, les traces de doigts, la graisse, l’huile et l’humidité des surfaces
- Élimine le besoin d’agents de nettoyage dans de nombreux cas
- Très efficace pour le nettoyage à sec
- Facile à rincer et à nettoyer
- Lavable en machine jusqu’à 200 fois à 95°°C.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Matériau | Microfibre |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 400 x 300 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des surfaces communes |
| Quantité d’emballage | 10/paquet |
| Instructions d’entretien | Lavable à la machine |