Learn More
Shamrock™ Étiquettes vierges permanentes et polyvalentes
Click to view available options
Couleur:
Argent
Saumon
Dimensions (LxW):
38 x 50 mm
38 x 57 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Résistantes à l’eau, à l’huile et aux acides
- Plage de températures comprise entre −20° et +121°C
- Peuvent être utilisées dans des autoclaves, congélateurs, réfrigérateurs et étuves
- 1000 étiquettes par boîte
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Saumon |
| À utiliser avec (application) | Marquage, étiquetage |
| Quantité | 1000/Bte |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +121°C |
| Dimensions (LxW) | 38 x 50 mm |