Learn More
Fisherbrand™ Rotateurs de tubes polyvalents
Code produit. p-6714028 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15524080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Carrousel à 15 places pour tubes de 50 ml
Agitateur rotatif polyvalent et robuste, adapté à la plupart des besoins en matière de mélange
  • Contrôle par microprocesseur numérique 
  • Cinq options de carrousel 
  • La vitesse réglable offre une action de mélange douce ou vigoureuse 
  • La tête inclinée réglable permet des angles de mélange de 95 à 180° 
  • Le minuteur comprend à la fois le mode de compte et le mode de compte à rebours 
  • L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Poursuivez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Large plage de tensions : CA 100-240 V. 
  • Audible and visual alarm: En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence. L’alarme peut être arrêtée en appuyant sur n’importe quelle touche. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation Angle de carrousel : 95°à 180° (six étapes : 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180º)
Vitesse de rotation 5 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Capacité Tubes, tubes de culture avec carrousel à tambour
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Carrousel à tubes
Certifications/Conformité CE
Type de bouchon Prise EU, UK, CN
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 464 mm
Nbre de positions
  • 50 tubes de 9 à 11 mm
  • 30 tubes de 14 à 18 mm
  • 15 tubes de 27 à 34mm
  • 10 tubes de 10 à 15 ml et 20 tubes de 5 à 7 ml
  • 64 tubes de culture de 18,5 mm (avec carrousel à tambour)
  • 64 tubes de culture de 14 mm (avec carrousel à tambour)
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min
Garantie et services 2 ans