Learn More
Buerkle™ Multi-échantillonneur en acier inox
Code produit. 10024190
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
850 mm
1500 mm
Comprend:
3 cuves
3 chambres de collecte
5 cuves
5 chambres de collecte
Matériau:
Acier inoxydable (V4A)
Acier inoxydable V4A / PTFE
Dimensions:
Profondeur d’insertion de 1355 mm
Profondeur d’insertion de 430 mm
Profondeur d’insertion de 710 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10024190
Marque: Buerkle™ 53160085
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le multi-échantillonneur Buerkle™ comprend plusieurs chambres fermées, pour un échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs prédéterminées. Les échantillonneurs de zones sont disponibles en trois longueurs différentes : 55 cm (particulièrement adaptée aux sacs), 85 cm (pour les cylindres, les cuves, les récipients mixtes) et 150 cm (pour les grands sacs, les silos, les réservoirs).
  • Les échantillons toutes couches peuvent être prélevés sur toutes les couches du récipient
  • Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
  • L’échantillonnage sûr et fiable est davantage facilité grâce à des accessoires spéciaux utiles comme les manchons d’étanchéité, le papier Quali-Paper, les brosses de nettoyage, les dispositifs de vidange et les joints de contrôle Close-it
  • aluminium, AISI 316L (1,4404) ou AISI 316L / PTFE
  • Version en AISI 316L (1.4404) / PTFE avec faible poids grâce aux chambres d’échantillons en PTFE.
  • Avec système de codage couleur
  • 25 mm Ø
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur Multi
Matériau Acier inoxydable V4A / PTFE
Autoclavable Autoclavable
Comprend 3 cuves
Type de poignée En T
Capacité (métrique) 17 ml
Dimensions Profondeur d’insertion de 710 mm
Certifications/Conformité DIN
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires
Longueur (métrique) 850 mm