Learn More
Buerkle™ Multi-échantillonneur en acier inox
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
850 mm
1500 mm
Comprend:
3 cuves
3 chambres de collecte
5 cuves
5 chambres de collecte
Matériau:
Acier inoxydable (V4A)
Acier inoxydable V4A / PTFE
Dimensions:
Profondeur d’insertion de 1355 mm
Profondeur d’insertion de 430 mm
Profondeur d’insertion de 710 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les échantillons toutes couches peuvent être prélevés sur toutes les couches du récipient
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
- L’échantillonnage sûr et fiable est davantage facilité grâce à des accessoires spéciaux utiles comme les manchons d’étanchéité, le papier Quali-Paper, les brosses de nettoyage, les dispositifs de vidange et les joints de contrôle Close-it
- aluminium, AISI 316L (1,4404) ou AISI 316L / PTFE
- Version en AISI 316L (1.4404) / PTFE avec faible poids grâce aux chambres d’échantillons en PTFE.
- Avec système de codage couleur
- 25 mm Ø
- Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
- Matériaux ultra-purs
- Excellent traitement, modèle robuste
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur Multi |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | 3 cuves |
| Type de poignée | En T |
| Capacité (métrique) | 17 ml |
| Dimensions | Profondeur d’insertion de 710 mm |
| Certifications/Conformité | DIN |
| À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage multipoints à partir de plusieurs profondeurs d’échantillonnage prédéterminées, pour les denrées alimentaires |
| Longueur (métrique) | 850 mm |