Learn More
Novus Biologicals™ Multi-Species Brain Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18656556 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 Slides
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18656556 2 Slides 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18656556 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP242038
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 Slides
Espèces Multi-species
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin