Learn More
IKA™ Récipient mixeur MultiDrive BL 2000 T
Code produit. 16268631 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
16268631 2000 mL 1 pièce
1 options
Code produit. 16268631
Marque: IKA™ 0025003962
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient avec couteau de broyage est particulièrement utile en association avec le broyeur MultiDrive Basic IKA pour le broyage à l’état humide d’une large gamme d’échantillons, notamment la viande, les saucisses, les fèves de soja, l’ensilage, les légumes. Le capteur de température intégré permet une surveillance continue et un réglage individuel de la limite de température.
  • Le capteur de température intégré permet une surveillance continue et un réglage individuel de la limite de température. Ceci est particulièrement important pour les matériaux thermosensibles.
  • Toutes les pièces peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. La lame est facile à démonter pour un nettoyage intensif.
  • La boîte livrée contient un couteau de broyage standard en acier inox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Dimensions (L x l x H) 220 x 180 x 280 mm
Dureté 5 Mohs
Comprend Sonde de température
Matériau Acier inoxydable
Modèle BL 2000 T
Granulométrie Maxi :7 mm