Learn More
IKA™ Récipient de dispersion MultiDrive DI 2000 T
Code produit. 16248631 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
16248631 2 000 ml 1 pièce
1 options
Code produit. 16248631
Marque: IKA™ 0025003960
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le modèle DI 2000 T est un récipient avec système rotor-stator et capteur de température, particulièrement utile en association avec le broyeur MultiDrive IKA pour disperser une large gamme d’échantillons, telles que les émulsions, le yaourt, les extraits.
  • Le capteur de température intégré permet une surveillance continue et un réglage individuel de la limite de température. Ceci est particulièrement important pour les matériaux thermosensibles.
  • Toutes les pièces peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. La lame est facile à démonter pour un nettoyage intensif.
  • La boîte livrée contient un couteau de broyage standard en acier inox.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Dimensions (L x l x H) 220 x 180 x 280 mm
Dureté 5 Mohs
Comprend Sonde de température
Matériau Acier inoxydable
Granulométrie Maxi :20 mm