Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Les accessoires Thermo Scientific pour les distributeurs de réactifs Multidrop Combi sont optimisés pour garantir d'excellents résultats en matière de distribution et de performance journalière.
Marque:  Thermo Scientific™ 24073296
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10095273
  • 3870.00€ / 5 pièces
En stock
Description
Les accessoires Thermo Scientific pour les distributeurs de réactifs Multidrop Combi sont optimisés pour garantir d'excellents résultats en matière de distribution et de performance journalière.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Spécification
Spécification
10 fois à 121°C, 1 bar, 20 min
Silicone Tubing, Embout : PP ; tubulure : Silicone
0.5 à 50 µl
< 5 ml
Boîte de 5 cassettes distributrices à embout métallique pour tube petit volume
Cassette distributrice de tubes
Multidrop Combi, Multidrop Micro
Embout : 0.22, tubulure : 0.4
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.