Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Code produit. 15387400 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Cassette de distribution à tube standard avec option SMART+
Cassette distributrice de longs tubes standard SMART 2 (longueur de la tubulure 200 cm), nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID
Cassette distributrice pour tube long standard SMART+ (200 cm)
Cassette distributrice à pointe en plastique pour tube petit volume SMART+
Cassette distributrice à pointe métallique pour tube petit volume SMART+
Volume (métrique):
0,5 à 50 μl
5 à 2500 μl
5 à 2 500 μl
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15387400
Marque: Thermo Scientific™ N15137
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez d’excellents résultats de distribution et des performances quotidiennes avec les accessoires de distribution de réactifs.
Garantissez d’excellents résultats de distribution et performances quotidiennes grâce aux accessoires pour distributeurs de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
  • Conçu pour une utilisation avec les distributeurs SMART+ Multidrop Combi
  • Avec “tags” d’identification par radiofréquence (RFID) pour stocker les données de distribution à vie et afficher le temps d’utilisation restant
  • Disponible en versions à tube standard et petit volume
  • Se différencie des cassettes normales par les antennes RFID
  • Réf. Les références N ° N15133 à N15139 doivent être utilisées avec l’instrument Multidrop Combi avec l’option SMART2 en tenant compte des numéros de série à partir de 836-2846SM
  • Réf. Les numéros de série suivants doivent être utilisés avec l’instrument Multidrop Combi équipé de l’option SMART avec les numéros de série allant jusqu’à 836-2845SM : 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 et 24072676
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette distributrice de tubes
Autoclavable Autoclavable 50 fois à 121°C, 1 bar, 20 min
Description Cassette distributrice de pointes pour tubes standard SMART 2, nouvelle étiquette RFID
Matériau Embout en polypropylène, Tubulure en silicone
Volume (métrique) 5 à 2500 μl
À utiliser avec (équipement) Instrument Multidrop Combi avec option SMART2 avec les numéros de série à partir de 836-2846SM
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) mort < 7 ml
Diamètre (métrique) Tubulure : 1,3 mm ; Embout : 0,5 mm