Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Pico 1 et Pico 8 offrent une précision de distribution améliorée pour un volume d’à peine 11 pl dans tous les puits, en utilisant jusqu’à dix fois moins de réactif que les procédures de pipetage manuel, permettant ainsi des réductions importantes des coûts et des déchets.Conçu pour permettre la miniaturisation des dosages, stimuler la productivité et améliorer la précision des résultats, ils sont parfaits pour un large éventail d’applications à faible volume telles que la qPCR, les courbes de réponse des doses, les dosages de sélection des médicaments et l’ELISA.
Le distributeur numérique offre une vitesse 40 fois plus élevée que la dilution en série analogique – de 10 minutes à 15 secondes – ce qui permet d’économiser un temps précieux et d’accélérer vos recherches.
Caractéristiques :
- Économies grâce à la miniaturisation des dosages
- Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
- Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Le distributeur numérique prend en charge un large éventail d’applications et de types d’échantillons :
- qPCR
- Études sur les combinaisons de médicaments
- DPMK
- Développement de dosages
- Dosages biochimiques
- Screening secondaire
- Tests cellulaires
- Repérage
- Profilage enzymatique
- Biologie synthétique
- Thérapies d’anticorps
- SAR
Le distributeur numérique offre une vitesse 40 fois plus élevée que la dilution en série analogique – de 10 minutes à 15 secondes seulement– ce qui permet d’économiser un temps précieux et d’accélérer vos recherches.
Service Plan
Oui
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Distributeur numérique |
| Canaux | 1 |
| Volume (métrique) | 11 pl à 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage |
| À utiliser avec (équipement) | 1-channel , 200 μL Cartridges, 1-channel, 20 μL Cartridges |
| Incréments | As low as 11 pL |
| Interface | USB, PC Control |
| Modèle | Multidrop Pico 1 Digital Dispenser |
| Type de microplaques | Plaque à 12, 24, 48, 96, 384 puits, hauteur de plaque : 4-47 mm |
| Précision | ≤ 8% |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.