Learn More
Agilent BioTek Distributeur multimode MultiFlo FX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le MultiFlo FX est un distributeur automatisé de réactifs multi-modes pour les microplaques de 6 à 1536 puits.Le système intègre plusieurs technologies uniques dans sa conception modulaire, telles que la distribution parallèle, la distribution à accès aléatoire (RAD) et les modules brevetés d’échange automatique de supports (AMX).
Les technologies du distributeur de microplaques MultiFlo FX permettent de nombreuses applications de manipulation de liquides, de la culture cellulaire 2D et 3D aux essais de normalisation de concentration, ELISA, essais à base de microbilles et plus encore.Un MultiFlo FX entièrement configuré remplace jusqu’à cinq manipulateurs de liquides, ce qui permet d’économiser de l’espace, du temps et des budgets d’instrumentation.Le MultiFlo FX permet une automatisation complète du flux de travail dans les applications d’imagerie cellulaire et de biochimie.
Spécification
Spécification
| Précision | ±5 % à 1 μl, ±2,0 % à 5 μL, ±2,0 % à 10 μl, <5 % à 1 μl, <2,5 % de CV à 5 μl, <2,0 % à 10 μl |
| Type de produit | Distributeur pour microplaques |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Volume (métrique) | 500 nL à 3 000 μl/puits, par incréments de 1 μl |
| À utiliser avec (application) | Screening primaire/secondaire, stockage de composés, recherche en génomique et protéomique, ELISA, lavage de cellules, fixation, coloration, normalisation du volume ou de la concentration |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers ; compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8 |
| Comprend | 1 bras de module, 1 pompe péristaltique de distribution et 1 cassette à pompe péri avec embouts en plastique |
| Interface | Écran tactile couleur ; créez, modifiez ou exécutez plusieurs protocoles intégrés |
| Modèle | MFXP1 |
| Type de microplaques | Distribution (pompe et seringue péri) : Plaques à 96, 384 et 1536 puits standard, profondes et plaques PCR ; Plaque à 6, 12, 24 et 48 puits (à embout de distribution configurable) ; lavage : Plaques standard à 96, 384 puits ; plaques à 6, 12, 24 et 48 puits (avec configuration de collecteur compatible) |
| Afficher plus |