Learn More
Gestigkeit Harry Series heating bath, 4 units, 1L, 2000W, 230V
Marque:  Gestigkeit Harry SM4
Series heating bath, 4 units, 1L, 2000W, 230V
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10016111
  • 1716.75€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-02-2026