Learn More
WTW™ Instrument de mesure de paillasse multiparamètres InoLab™ Multi 9630 IDS
Click to view available options
Modèle:
Inolab™ Multi 9630 IDS
Inolab™ Multi 9630 IDS, kit K
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instrument de mesure multiparamètres hautes performances moderne avec trois canaux de mesure isolés galvaniquement, pH / mV, ISE (y compris les méthodes incrémentielles), mesure de la conductivité et de l’oxygène
- Jusqu’à trois paramètres identiques ou différents peuvent être mesurés
- Lecture sans fatigue sur un grand affichage 16:9 graphique couleur brillant sous un écran de protection en verre hygiénique et un clavier antibactérien à utiliser, même dans les zones critiques
- Pour une utilisation avec des modules sans fil et des capteurs à tête enfichable IDS pour une indépendance par rapport aux câbles, permettant une utilisation pratique sous des hottes de laboratoire ou des bancs à flux laminaire
- Le boîtier inférieur à moulage en zinc massif optimise la sécurité contre les interférences et garantit la stabilité sur la paillasse de laboratoire
- Deux interfaces USB communiquent avec l’ordinateur, l’imprimante ou la clé USB permettent le transfert de toutes les données
- Une administration utilisateur activable pour la documentation BPL automatique garantit une sécurité et une traçabilité supplémentaires
- Adaptateur intégrable pour électrodes de pH / ORP / ISE classiques disponible
- Inclut le logiciel MultiLab™ Importer pour capturer les données via Excel™ et via MultiLab™ User (administration des utilisateurs)
Spécification
Spécification
| Sorties | USB A / Mini USB-B. |
| Gamme de détection | Varie en fonction du capteur IDS utilisé |
| Canaux | 3 |
| Type d’affichage | LCD |
| Measurement Modes | pH, mV, ISE, saturation, concentration, pression partielle, conductivité, résistance aux spécifications, salinité, TDS, température, mV, ISE, Saturation, Concentration, Partial Pressure, Conductivity, spec. resistance, Salinity, TDS, Temperature |
| Comprend | Instrument de mesure, alimentation, support, manuel d’utilisation, connecteur USB |
| Modèle | Inolab™ Multi 9630 IDS |
| Alimentation électrique | Alimentation universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz |