Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test chimique multi-paramètres
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Analyseurs de la qualité de l’eau
Surveillance de l’environnement
Surveillance du refroidissement et des chaudières
Surveillance marine/aquaculture
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ces kits de test chimique utilisent des réactifs de haute qualité qui sont fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna et sont clairement marqués avec le numéro de lot et la date d’expiration de chaque sachet/flacon pour la traçabilité.
- Configuration complète : tous les matériaux requis sont inclus, tels que béchers, seringues, boîte et sachets et flacons de réactifs prémesurés
- Mesures haute résolution pour des déterminations rapides et précises
- Réactifs de rechange disponibles : il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau kit lorsque les réactifs sont épuisés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Surveillance marine/aquaculture |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillons d’eau |
| Comprend | Tous les réactifs et accessoires nécessaires pour chaque test, testeur de pH électronique pHep™, mallette de transport rigide et instructions |
| Nbre de tests | Chacun avec 6 paramètres x 100 essais |
| Quantité | 1 kit |
| Plage | Divers |
| Suffisant pour | Analyse de : alcalinité, dioxyde de carbone, dureté, oxygène dissous, pH et salinité |
| Méthode de test | Titration, colorimétrie et mesure directe |
| Type | Kit de test chimique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MARINE SCIENCE TEST KIT
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, Potassium iodide, Sodium azide, Propionicacid, Ethanol, Hydrochloric acid, Mercur