Learn More
Hanna Instruments™ Photomètre multiparamètre
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Analyse des eaux usées
Aquaculture
Enseignement
Conditionnement:
1 pièce
Description
Photomètre multi-paramètres
• Simple, rapide et fiable
• Menu d'aide contextuelle
• Port USB
• Photomètre aquaculture et pisciculture
• Dosage 13 paramètres, adapté a l'aquaculture et la pisciculture
• La survie des poissons est conditionnée par le contrôle du pH et de l'oxygène dissous. La teneur en nitrate est également un facteur important, car elle est toxique à très faible quantité
• Ne convient pas pour l'eau de mer
• Photomètre eau de chaudière et tour de refroidissement
• Dosage 24 paramètres adaptés à l'eau de chaudière et tours de refroidissement
• Par exemple: La quantité de fer renseigne sur la corrosion, l'oxygène sur l'oxydation des conduites, la silice est un bon indicateur de pollution, la présence de phosphates limite l'entartrage
• Photomètre universel
• Dosage 45 paramètres
• Pour constater une pollution, vérifier la conformité des rejets industriels et effectuer une auto-surveillance
• Photomètre environnement Dosage 24 paramètres
• Convient pour les analyses environnementales, d'entrée et de sortie de station d'épuration
• Photomètres avec port RS232 pour transfert de données
• Photomètre aquaculture
• Accessoires obligatoires réactifs
• Inclus avec 3 cuvettes de mesures et leurs capuchons complet avec cuvettes de mesure et adaptateur 12V.
• Simple, rapide et fiable
• Menu d'aide contextuelle
• Port USB
• Photomètre aquaculture et pisciculture
• Dosage 13 paramètres, adapté a l'aquaculture et la pisciculture
• La survie des poissons est conditionnée par le contrôle du pH et de l'oxygène dissous. La teneur en nitrate est également un facteur important, car elle est toxique à très faible quantité
• Ne convient pas pour l'eau de mer
• Photomètre eau de chaudière et tour de refroidissement
• Dosage 24 paramètres adaptés à l'eau de chaudière et tours de refroidissement
• Par exemple: La quantité de fer renseigne sur la corrosion, l'oxygène sur l'oxydation des conduites, la silice est un bon indicateur de pollution, la présence de phosphates limite l'entartrage
• Photomètre universel
• Dosage 45 paramètres
• Pour constater une pollution, vérifier la conformité des rejets industriels et effectuer une auto-surveillance
• Photomètre environnement Dosage 24 paramètres
• Convient pour les analyses environnementales, d'entrée et de sortie de station d'épuration
• Photomètres avec port RS232 pour transfert de données
• Photomètre aquaculture
• Accessoires obligatoires réactifs
• Inclus avec 3 cuvettes de mesures et leurs capuchons complet avec cuvettes de mesure et adaptateur 12V.
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre multiparamètre |
| Type d’affichage | LCD |
| À utiliser avec (application) | Aquaculture |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Longueur (métrique) | 235 mm |
| Source lumineuse | Jusqu’à 5 lampes tungstène avec différents filtres d’interférence à bande étroite |
| Poids (métrique) | 0,9 kg |
| Largeur (métrique) | 200 mm |