Learn More
Horiba™ Kit de mesure de la qualité de l’eau à paramètres multiples
Click to view available options
Plage:
Turbidité :0 à 1 000 NTU
Turbidité :0 à 800 NTU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La fonction d’étalonnage automatique permet un étalonnage facile du pH, de l’oxygène dissous, de la conductivité, de la turbidité et de la profondeur.
- Couvercle résistant aux chocs conçu pour un traitement brutal sur le terrain et facile à nettoyer.
- Le câble peut être facilement connecté et débranché avec un raccord rapide.
- La fonction d’attente automatique bloque les valeurs moyennes des données à l’écran pour fournir plus de temps pour vérifier ou transcrire les données.
- Les fonctions de diagnostic informent l’utilisateur des erreurs.
- Connexion à interface USB pour le transfert des données vers un PC. Le câble américain est vendu séparément et comprend le logiciel.
- Les unités de mesure sélectionnables permettent à l’opérateur de communiquer les données sans avoir à les convertir en unités de mesure souhaitées.
- Plusieurs capteurs permettent de mesurer simultanément 11 paramètres (pH, pH(mv), ORP, OD, COND, salinité, TDS, densité relative de l’eau de mer, température, turbidité, profondeur de l’eau).
- Le capteur de turbidité U-53 est conforme à la méthode américaine EPA 180.1.
- La précision a été améliorée par rapport aux instruments classiques.
- Le capteur de turbidité remplaçable avec racleur est doté d’une résolution de 0,01 NTU.
- Le capteur de turbidité U-54 est conforme à la norme EN ISO7027. Le modèle U-54 a une résolution de 0,01 NTU.
- Une meilleure stabilité de la sonde d’oxygène dissous a été obtenue grâce à une nouvelle conception à 3 électrodes pour une réponse rapide et un capteur polarographique pour un entretien facile.
- Les électrodes de pH et d’ORP peuvent être remplacées individuellement pour réduire les coûts de remplacement
Spécification
Spécification
| Précision | Turbidité :±5 % ou ±1NTU, la valeur la plus élevée s’appliquant. |
| Sorties | USB |
| Précision (conductivité) | ±1 % F.S. |
| Précision (DO) | 0 à 20 mg/l±0,2 mg/L 20 à 50 mg/L :±0,5 mg/l |
| Précision (pH) | ±0,1 pH |
| Précision (salinité) | ±3 PPT |
| Précision (TDS) | ±5 g/l |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Autonomie de la batterie | ∼70 h (sans rétroéclairage) |
| Type de batterie | Alcaline 4 C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.