Learn More
Pipette monocanal Multipette™ E3
Handla allt Eppendorf Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Comprend:
Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade
Support de chargeur, 2 Combitips advanced™ assortiments
Förpackningsstorlek:
1 kit
Beskrivning
Permet la distribution et le pipetage de n’importe quel liquide, quelle que soit sa viscosité, tout en respectant les normes les plus élevées pour des résultats précis. La pipette monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3 offre un contrôle du volume total et améliore la précision et la reproductibilité tout en réduisant la fatigue physique durant l’utilisation.
Crée un système de distribution polyvalent fonctionnant selon le principe de déplacement positif, permettant ainsi de pipeter n’importe quel liquide tout en respectant les normes les plus élevées en matière de précision des résultats.
- Distribution haute vitesse avec piston motorisé
- Reconnaissance automatique de la pointe Combitip™ advanced™
- Éjection de la pointe via un bouton
- Plage de volumes de 1 μl à 50 ml
- Batterie lithium-ion
- Affichage lumineux
Specifikationer
Specifikationer
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Pointes compatibles | Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
| À utiliser avec | CombiTip™ |
| Nombre de canaux | 1 |
| Type | Distributeur de liquide |
| Volume (métrique) | 1 à 50 ml |
| Affichage | Couleur éclairée |
| Comprend | Adaptateur de charge, 2 kits d'assortiment Combitips advanced&trade |
| Nombre de vitesses | 8 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering