Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur en aluminium avec clé
Code produit. 11598112 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Connecteurs multiples
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11598112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une base stable capable d’être étendue à des angles droits pour s’adapter aux pieds d’échafaudage. Les adaptateurs pour pieds d’échafaudage Fisherbrand™ accueillent des tiges ou des tubes de 3 x 13 mm de diamètre à des angles droits : deux perpendiculaires au bossage, le troisième étant aligné avec le bossage.
  • Avec clé Allen et bossage
  • Avec fixations à vis à tête creuse pour tiges ou tubes
  • En acier inox durable
Specifikationer
Type de produit Connecteurs multiples
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les pieds d'échafaudage 11578112.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.