Learn More
Axygen™ Rack vide MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
109.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 13845 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16372237
|
Axygen™
MR-R-A |
10 μLXT, 200 μL, 200 μLNX et 300 μL |
109.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16382237
|
Axygen™
MR-R-B |
200 μLXT, 200 μLXT, 300 μLXT et 1 000 μLXT |
109.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans inhibiteur de DNase / RNase / ADN humain / PCR détectable
- Apyrogènes
- Fabriqué dans une usine certifiée ISO aux États-Unis
- Entièrement autoclavables
Spécification
ISO 13845 | |
Transparent | |
Non stérile | |
5/Bte |
Autoclavables | |
Polyéthylène | |
1/carton | |
5/sachet, 1 sachet/boîte |