Description
Le système de pointes MultiRack Axygenc a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipettes du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire. Le système de pointes Multirack offre des pointes de longueur standard ou longue couvrant des volumes de 1 μl à 1250 μl. Pour les styles d’emballage en rack et recharge, les pointes sont préchargées dans des inserts de plateau à code couleur et à chargement facile. Avec un encombrement réduit et un rack réutilisable, ce système utilise 30 % de plastique en moins, ce qui minimise l’impact environnemental. La conception empilable permet de gagner un espace précieux sur la paillasse. Le système pour pointes Axygen Multirack est fabriqué aux États-Unis et est conforme aux normes ISO. Toutes les pointes sont exemptes de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes détectables. Pour plus de détails, consultez notre page Certificats à l’adresse www.coring.com/lifesciences.
Caractéristiques
• Rack réutilisable avec systèmes de recharge
• Format compact et empilable, offrant un espace précieux sur la paillasse
• Pointes longues offertes dans des volumes de 10, 300 et 1250 μl (version longue 1000 μl)
• Rack à code couleur pour une identification facile du volume
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 micro;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Jaune |
| Couleur de rack | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 13845 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR détectables |
| Format | Portoir à charnières |
| Type de pointe | Universal |
| Afficher plus |