Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan Sky Microplate Spectrophotometer
Le spectrophotomètre pour microplaques Multiskan Sky est un lecteur de microplaques par absorbance conçu pour une expérience utilisateur exceptionnelle. En présentant une interface utilisateur à écran tactile attractive associée à de multiples options de connectivité, nous proposons une photométrie raffinée et apportons une polyvalence inégalée aux laboratoires universitaires, biotechnologiques et pharmaceutiques.
Description
Le spectrophotomètre pour microplaques Multiskan Sky est un lecteur de microplaques UV/Vis conçu pour être exceptionnellement pratique et facile à utiliser pour pratiquement toutes les applications de recherche photométrique, tout particulièrement en ce qui concerne l’analyse d’ADN, d’ARN et de protéines. Ce lecteur d’absorbance est idéal pour les environnements multi-utilisateurs dans lesquels de nombreux dosages en point final, cinétiques et spectraux sont effectués. Les spectrophotomètres Multiskan Sky sont disponibles en trois configurations différentes. Les modèles à écran tactile donnent la possibilité d’utiliser le système comme autonome ou en conjonction avec le logiciel PC Thermo Scientific SkanIt. Les modèles à écran tactile donnent également la possibilité d’accéder aux outils basés sur le cloud Thermo Fisher Connect. Le modèle de spectrophotomètre pour microplaques Multiskan Sky utilisé uniquement via le logiciel SkanIt est idéal pour les utilisateurs qui comptent sur un PC pour toutes les opérations. La fonction de lecture des cuves est également proposée dans certains modèles.
- Système optique équipé d’un monochromateur pour sélectionner librement des longueurs d’onde entre 200 nm et 1 000 nm
- Compatible avec les microplaques de 96 et 384 puits avec et sans couvercles ou cuvettes
- Lit les plaques μDrop™ pour l’analyse de microvolumes d’ADN / ARN et de protéines
- Systèmes d’agitation et d’incubation intégrés pour les dosages à température critique ou les tests sur cellules
- Permet d’effectuer des mesures cinétiques, spectrales et de point final pour une variété d’applications de spectrophotomètres
- Fonctionnement rapide : le spectre complet d’un puits est obtenu en moins de 10 secondes et une microplaque à 96 puits complète est lue en 6 secondes
- Les modèles à écran tactile disposent d’une interface facile à utiliser pour une utilisation autonome et comprennent des protocoles prêts à l’emploi pour la quantification des acides nucléiques et des protéines
- La mise en place de dosages exigeants est facile grâce au logiciel SkanIt™ puissant et intuitif
- Les outils Thermo Fisher Connect disponibles sur le cloud permettent de stocker, de consulter, de partager et de gérer les données photométriques, à distance et en toute sécurité
- Plusieurs langues disponibles sur tous les modèles ; choisissez entre l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, le russe, le chinois et le japonais
- Compatible avec l’automatisation pour une intégration avec l’interface d’automatisation du logiciel SkanIt