Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants à usage multiple
Click to view available options
Comprend:
Avec filtres HEPA et charbon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Boîte à gants 'Basic'
• Largeur intérieure 105cm
• Visibilité totale de la chambre
• Double joint néoprène
• Dôme en acrylique transparent épaisseur 13mm imperméable à l'oxygène
• Température maximum: 50°C
• Double joint néoprène et brides de serrage ajustables
• Fond de cuve en acrylique blanc traité contre les éblouissements
• Sas de transfert en acrylique transparent avec plateau escamotable
• La boîte à gants supporte une différence de pression maximale de 15 mbar
• Le sas de transfert peut être purgé
• Equipement interne
• Gants en Hypalon™ ambidextre, excellente compatibilité chimique et résistance aux UV
• Taille 9, longueur 75cm, épaisseur 0,4mm
• 4 vannes à pointeau (2 sur sas de transfert, 2 sur chambre principale) pour introduction de gaz (embout φ 6-7mm), vacuomètre sur sas, 3 prises électriques internes
• Boîte à gants double poste avec 4 passages pour mains
• Boîte à gants double poste
• Largeur intérieure 105cm
• Visibilité totale de la chambre
• Double joint néoprène
• Dôme en acrylique transparent épaisseur 13mm imperméable à l'oxygène
• Température maximum: 50°C
• Double joint néoprène et brides de serrage ajustables
• Fond de cuve en acrylique blanc traité contre les éblouissements
• Sas de transfert en acrylique transparent avec plateau escamotable
• La boîte à gants supporte une différence de pression maximale de 15 mbar
• Le sas de transfert peut être purgé
• Equipement interne
• Gants en Hypalon™ ambidextre, excellente compatibilité chimique et résistance aux UV
• Taille 9, longueur 75cm, épaisseur 0,4mm
• 4 vannes à pointeau (2 sur sas de transfert, 2 sur chambre principale) pour introduction de gaz (embout φ 6-7mm), vacuomètre sur sas, 3 prises électriques internes
• Boîte à gants double poste avec 4 passages pour mains
• Boîte à gants double poste
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte à gants à usage multiple |
| À utiliser avec (application) | Pour les études sur les maladies infectieuses |
| Comprend | Avec filtres HEPA et charbon |