Learn More
ZVG™ Multitex™ Premium Extra z80 Cleaning Cloth Roll
Code produit. 17823525
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 17823525
Marque: ZVG™ 1114280B
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This cloth roll provides extra thick cleaning wipes made of very soft, highly absorbent viscose nonwoven material.
  • High quality, nonwoven fabrics suitable for both wet and dry cleaning due to their tremendous strength
  • Very soft and lint-free
  • Able to absorb large amounts of liquid while remaining tear-resistant and solvent-resistant
  • Multitex™ cloths can be washed and wrung out during cleaning
  • Frequently used in sensitive work areas such as precision mechanics, painting shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes
  • Similar to textile cleaning rags, and can be used for different durations depending on level of contamination
  • Viscose non-woven fabric with textile characteristics
  • Solvent-resistant
  • Silicone- and lint-free
  • Roll contains 475 tear-off sheets
Viscose fibers are industrially produced from the base material cellulose. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are absorbent, flexible, and durable due to their textile character.
Spezifikation
Type de produit Cleaning Cloth
Longueur (impériale) 15 in.
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 12.6 in.
Largeur (métrique) 32 cm
Matériau Polyester, Viscose
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt