Learn More
Benchmark Scientific Agitateur MultiTherm™ avec chauffage et refroidissement
Code produit. 16440251
Click to view available options
Vitesse de rotation:
200 à 1500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16440251
Marque: Benchmark Scientific H5000HCE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le MultiTherm™ est un agitateur à vortex à vitesse variable à température contrôlée qui chauffe et refroidit. Adapté à une large gamme d’applications, le MultiTherm™ accueille des tubes de 0,2 à 50 ml dans des blocs échangeables.
  • Contrôle de la température de 0°C à 100°C
  • Blocs échangeables (vendus séparément) pour tubes de 0,20 - 50 ml
  • Puits de précision pour un transfert thermique uniforme
  • Fonction de liaison de séquence pour les programmes de liaison ou de répétition
  • Les fonctions de température et d’agitation sont indépendantes l’une de l’autre
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 200 à 1500 tr/min
Tension 240 V
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Puissance 500 W
Ampérage 1,5 A
Plage de températures (impériale) −68°F to +212°F
Fréquence 50 Hz
Matériau ABS
Hauteur (impériale) 8,25 in
Hauteur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 8,25 in
Largeur (métrique) 21 cm
Poids à l’expédition (impériale) 22 lb
Poids à l’expédition (métrique) 10 kg
Modèle MultiTherm™
Plage d’humidité >80
Plage de durée 99h59