Learn More
Murexide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408177 50 g 50g
11498167 10 g 10g
11418177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17540.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.44€
    144.65€ / 50g
    Économisez 30.79€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3051-09-0 | C8H3N5O6-2 | 265.141 g/mol
Le murexide est utilisé comme indicateur complexométrique en chimie analytique pour les titrations complexométriques du calcium, du nickel de cuivre et du cobalt. C’est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase. De plus, il agit comme stimulant de la destruction sonochimique des polluants d’hydrocarbures chlorés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le murexide est utilisé comme indicateur complexométrique en chimie analytique pour les titrations complexométriques du calcium, du nickel de cuivre et du cobalt. C’est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase. De plus, il agit comme stimulant de la destruction sonochimique des polluants d’hydrocarbures chlorés.
Solubilité
Soluble dans l’eau et la solution d’hydroxyde de sodium 1M. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3051-09-0
Formule moléculaire C8H3N5O6-2
Poids moléculaire (g/mol) 265.141
Numéro MDL MFCD00012777
Clé InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
CID PubChem 51381221
Nom IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidène)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Murexide
Point de fusion >300°C
Quantité 50 g
Beilstein 3582175
Merck Index 14,6306
Informations sur la solubilité Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 284.19