Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-Muscarine iodide
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-Muscarine iodide |
| CAS | 24570-49-8 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C9H20INO2 |
| Poids de la formule | 301.17 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 301.168 |