Learn More
Mutant IDH1 inhibitor, MedChemExpress
Code produit. 16408577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16408577
Marque: Medchem Express HY13972
MedChemExpress Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mutant IDH1 inhibitor
Forme physique Solid
CAS 1429180-08-4
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H34N6O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.87 mM)
SMILES CC(C)[C@@H](COC1=O)N1C2=NC(N[C@@H](C)C3=CC=C(CN4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=NC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 466.58
Poids de la formule 466.58
Pourcentage de pureté 98.69%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.