Learn More
Honeywell™ Vêtements de protection légers Mutex E.
Code produit 15693346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15693346 XL 1 pièce
15683346 S 1 pièce
15673346 M 1 pièce
15663346 L 1 pièce
15603356 2XL 1 pièce
15613356 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15693346 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 4500101XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.75€
    6.97€ / 1 pièces
    Économisez 4.78€
    40% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Vêtements de protection à usage unique et respirants conçus pour protéger contre la contamination par les particules et les éclaboussures chimiques.
  • Antistatiques
  • Sans silicone ni latex
  • Excellente ergonomie et ajustement
    • 3Capuche à  pièces
    • Conception spéciale de l’entre-jambe
    • Rabat extérieur et fermeture éclair à double glissière
    • Respirabilité
    • Polypropylène à 3 couches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Type de protection : 5, 6
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène à 3 couches
Couleur Blanc
Type de protection Type de protection : 5, 6
Certifications / conformité (Europe) EPI catégorie CE : 3, Certificat CE : 78815277, Attestation CE : 78815277
Épaisseur 56 gsm