Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables à profil bas MX35 Premier
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes fines de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Epredia™ MX35 Premier.
75.00€ - 334.00€
Spécification
Type de produit | Lame de mictotome jetable à profil bas |
---|---|
Profile | Bas |
Jetable | Oui |
Angle de coupe | 34° |
Épaisseur (impériale) | 0.01 in |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687875
|
Epredia™
3052835 |
Lame de mictotome jetable à profil bas | Conçues pour être très précises avec une durée de vie de coupe prolongée (excellentes pour les tissus durs) |
334.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12074088
|
Epredia™
3051835 |
Lame de mictotome jetable à profil bas | Conçues pour l’histologie de routine et conviennent à une variété de types de tissus, y compris les tissus durs |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10454379
|
Epredia™
3052835 |
Lame de mictotome jetable à profil bas | Conçues pour être très précises avec une durée de vie de coupe prolongée (excellentes pour les tissus durs) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes fines de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Thermo Scientific™ MX35 Premier.
- Tranchant plus coupant à durabilité accrue pour une durée de vie prolongée de la lame
- Les lames Premier Plus offrent une durabilité accrue, un tranchant supérieur pour un frottement des lames réduit et une durée de vie prolongée
Caractéristiques du produit :
- L × l : 80 × 8 mm (31,5 × 3,13 in)
- Épaisseur : 0,25 mm (0,01 in)
- Angle de coupe : 34°
Spécification
Lame de mictotome jetable à profil bas | |
Oui | |
0.01 in |
Bas | |
34° | |
0,24 mm |