Learn More
MX69, MedChemExpress
Code produit. 16403218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16403218
Marque: Medchem Express HY100892
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau MX69
CAS 1005264-47-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H26N2O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 474.57
Poids de la formule 474.57
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.