Learn More
Myclobutanil, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Myclobutanil |
| CAS | 88671-89-0 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 7138849 |
| Couleur | Jaune clair |
| Point de fusion | 70.9°C |
| Point d’ébullition | 390.8°C |
| Synonyme | α-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile; (RS)-2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.78 g/mol |
| Quantité | 100 mg |