Learn More
Mycophénolate mofétil, Mikromol™
Code produit 18052810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18052810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18052810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1001.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mycophénolate mofétil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Noms d’analytes ou de composants Mycophenolate Mofetil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H31 N O7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mycophenolate Mofetil
Formule InChI InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
Nom IUPAC 2-morpholin-4-yléthyl (E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 433.49
Quantité 250 mg
Poids de la formule 433,2101 g/mol