Learn More
Acide mycophénolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme inhibiteur de l’IMPDH. L’acide mycophénolique est utilisé comme agent immunosuppresseur grâce à ses effets antiviraux et antitumoraux. Il inhibe fortement l’inosine monophosphate déshydrogénase, inhibant ainsi la synthèse du novo du GTP. Cela conduit à une diminution de la synthèse de l’ARN et de l’ADN. Il inhibe également de façon réversible la prolifération des lymphocytes T et B et la formation d’anticorps.
Solubilité
Soluble dans le méthanol à 50 mg/ml
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tenir à distance des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mycophenolic acid |
| Point de fusion | 139°C to 141°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1295848 |
| Merck Index | 14,6327 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol at 50mg/ml |
| Poids de la formule | 320.34 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |